주요 문서
AMBH2D6F872D
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.56
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2O/c7-5-1-4(2-11-12-5)13-3-6(8,9)10/h1-2H,3H2
InChI key
JXLUXGPKQTUEJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346691-33-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)