주요 문서
AMBH2D6F86FE
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.2
MDL number:
Iupac Name
1-benzyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9N3O2/c14-10(15)9-11-7-13(12-9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,14,15)
InChI key
NECVCOZCCWXGLH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138624-97-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)