주요 문서
AMBH2D6F86B6
Ambeed, Inc.
(2-Bromopyridin-4-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-4-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H,4,8H2
InChI key
OEOAEMBKKWPLSZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858362-82-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)