주요 문서
AMBH2D6F863D
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-methylpyrazin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.16
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-5-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-8-5(7)6(9-4)10-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
NIQNPTQRAGJGPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89464-87-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)