주요 문서
AMBH2D6F8637
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-3-nitropicolinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.1
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-3-nitro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2FN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
InChI key
MRYPOWLVSCEADY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1033202-51-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)