주요 문서
AMBH2D6F8635
Ambeed, Inc.
(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.17
MDL number:
Iupac Name
(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-3-6(2)9-7(4-10)8-5/h3,10H,4H2,1-2H3
InChI key
FZTVDDYZOWRJJO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54198-72-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)