주요 문서
AMBH2D6F85FC
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3-bromopyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzyl-3-bromo-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H12BrNO/c12-10-6-7-13(11(10)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
InChI key
JDALTJHKFDANJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77868-84-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/77868-84-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)