주요 문서
AMBH2D6F85EA
Ambeed, Inc.
2-Benzylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
MDL number:
Iupac Name
2-benzylpyrazine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-12-6-7-13-11/h1-7,9H,8H2
InChI key
QGSOPZAYKHDVDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28217-95-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)