주요 문서
AMBH2D6F85E0
Ambeed, Inc.
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
InChI key
XFKYUMYFILZJGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13865-20-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)