주요 문서
AMBH2D6F8517
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoquinolin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-2-1-6-4-11-5-9(12)8(6)3-7/h1-5,12H
InChI key
KXGSBBRPEPMUTK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1015070-56-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)