주요 문서
AMBH2D6F850A
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-cyclopropylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-cyclopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrN/c9-7-3-4-10-8(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
NPUZZKZKHYZOEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or low-melting solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086381-28-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)