주요 문서
AMBH2D6F84C7
Ambeed, Inc.
N1,N1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(N1-methylbenzene-1,4-diamine)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.38
MDL number:
Iupac Name
N1,N1'-(ethane-1,2-diyl)bis(N1-methylbenzene-1,4-diamine)
Inchi Code
1S/C16H22N4/c1-19(15-7-3-13(17)4-8-15)11-12-20(2)16-9-5-14(18)6-10-16/h3-10H,11-12,17-18H2,1-2H3
InChI key
QEDHNSAOECJYDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29103-75-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)