주요 문서
AMBH2D6F84B5
Ambeed, Inc.
4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.34
MDL number:
Iupac Name
4-{[4-(allyloxy)phenyl]sulfonyl}phenol
Inchi Code
1S/C15H14O4S/c1-2-11-19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h2-10,16H,1,11H2
InChI key
FKZIDBGIZLBDDF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97042-18-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)