주요 문서
AMBH2D6F8379
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chloropicolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.57
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11)
InChI key
ZPJYMVOYOHWVAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53636-68-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)