주요 문서
AMBH2D6F836F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.56
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-7-3-1-8-10-5(3)9-4/h1-2H,(H,8,9,10)
InChI key
PGTUKZWBYWVLHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)