주요 문서
AMBH2D6F82A8
Ambeed, Inc.
5-(Phenylethynyl)isobenzofuran-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
MDL number:
Iupac Name
5-(phenylethynyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Inchi Code
1S/C16H8O3/c17-15-13-9-8-12(10-14(13)16(18)19-15)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8-10H
InChI key
UPGRRPUXXWPEMV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119389-05-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)