주요 문서
AMBH2D6F81F5
Ambeed, Inc.
1-(6-Chloropyridin-2-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
Vendor SKU: A687621-100MG
$97.75
Aldrich 제휴사로부터 7일 내에 출하
크기 선택
보기 변경
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.58
MDL number:
Vendor SKU: A687621-100MG
$97.75
Aldrich 제휴사로부터 7일 내에 출하
Iupac Name
1-(6-chloro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
InChI key
KFBYRBFYHOJYTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow to Brown Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/152356-57-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)