주요 문서
AMBH2D6F814F
Ambeed, Inc.
6H-Thieno[2,3-b]pyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.18
MDL number:
Iupac Name
6H-thieno[2,3-b]pyrrole
Inchi Code
1S/C6H5NS/c1-3-7-6-5(1)2-4-8-6/h1-4,7H
InChI key
MYTYHLDSYLKPSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/250-79-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/250-79-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)