주요 문서
AMBH2D6F814C
Ambeed, Inc.
2′-Amino-3′-chloro-acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.61
MDL number:
Iupac Name
1-(2-amino-3-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8ClNO/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
RVYRSQRMEZKASP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56762-32-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)