주요 문서
AMBH2D6F8041
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.01
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-3-1-4(5(7)9)8-2-3/h1-2,8H,(H2,7,9)
InChI key
ZDOSNCDGCSOFIE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/196106-96-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)