주요 문서
AMBH2D6F7F6D
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
MDL number:
Iupac Name
4-(benzyloxy)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C13H16O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
InChI key
FFGVIYUANJAFJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2987-06-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)