주요 문서
AMBH2D6F7EFE
Ambeed, Inc.
Ethyl isoquinoline-7-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 7-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-4-3-9-5-6-13-8-11(9)7-10/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
SLGGUHTWKIMKSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/407623-83-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)