주요 문서
AMBH2D6F7E5E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2,3-dimethylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
InChI key
LACACUPDGFABKK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111454-68-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)