주요 문서
AMBH2D6F7E12
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxypyrazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(11)6-4-10-7(12-2)5-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
JTQJUMVUSYTYOF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54013-05-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)