주요 문서
AMBH2D6F7DCA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(6-bromopyridin-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.09
MDL number:
Iupac Name
ethyl (6-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-13-9(12)6-7-4-3-5-8(10)11-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
LTRSPLNQOMJCSH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/955369-63-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)