주요 문서
AMBH2D6F7DC3
Ambeed, Inc.
Benzyl (3-aminopropyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-aminopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14)
InChI key
JXWABCYGGVHAHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/46460-73-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)