주요 문서
AMBH2D6F7376
Ambeed, Inc.
(2-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)phosphonic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.63
MDL number:
Iupac Name
2-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylphosphonic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c10-9(14(11,12)13)5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4H,5-6,10H2,(H2,11,12,13);1H
InChI key
VZZDWKUDNIOOBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416354-35-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)