주요 문서
AMBH2D6F7361
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
327.9
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrINO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
InChI key
BJOZUBWLKNXFFK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32337-96-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)