주요 문서
AMBH2D6F72FC
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.06
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
MVDINIAYLXTBKB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474709-71-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)