주요 문서
AMBH2D6F72DE
Ambeed, Inc.
(6-Ethoxy-5-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.96
MDL number:
Iupac Name
6-ethoxy-5-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BFNO3/c1-2-13-7-6(9)3-5(4-10-7)8(11)12/h3-4,11-12H,2H2,1H3
InChI key
SMQWQXHLVIJJQY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1309982-57-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)