주요 문서
AMBH2D6F72CB
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(2,7-11)8-3-5-9(6-4-8)12(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
XZVURMRLCAFELZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71825-51-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)