주요 문서
AMBH2D6F7273
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trichloropyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.45
MDL number:
Iupac Name
2,4,6-trichloro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-3(7)10-5(8)4(2)9/h1H,9H2
InChI key
DUJCPIVNSCGBIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91872-08-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)