주요 문서
AMBH2D6F726C
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(2-methoxyethylamino)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.08
MDL number:
Iupac Name
N-(5-bromo-2-pyrimidinyl)-N-(2-methoxyethyl)amine
Inchi Code
1S/C7H10BrN3O/c1-12-3-2-9-7-10-4-6(8)5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
HIDHZHFCKYPDIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886365-79-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)