주요 문서
AMBH2D6F724B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediol
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,9-10H
InChI key
NTMLYGHAJRXVMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876861-29-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)