주요 문서
AMBH2D6F71DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-5-6-10(9)7(11)12-8(2,3)4/h5H,1,6,9H2,2-4H3
InChI key
ZTWGIZOCAXOUOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21075-86-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)