주요 문서
AMBH2D6F71A9
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropylethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.61
MDL number:
Iupac Name
2-cyclopropylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c6-4-3-5-1-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
InChI key
BFPCWNJLKUBDAR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89381-08-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)