주요 문서
AMBH2D6F7162
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
InChI key
MEWMQKSSLANHCR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59489-32-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)