주요 문서
AMBH2D6F7155
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-3-methoxypicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.06
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-3-methoxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-5-3-4-6(9)10-7(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCKUBONGWWQNJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945954-94-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)