주요 문서
AMBH2D6F7143
Ambeed, Inc.
3-Methylpiperidine-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.14
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
DKCRDQKHMMPWPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/29553-51-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)