주요 문서
AMBH2D6F7139
Ambeed, Inc.
Oxazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.13
MDL number:
Iupac Name
oxazolo[4,5-c]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c7-6-9-4-3-8-2-1-5(4)10-6/h1-3H,(H2,7,9)
InChI key
FJHYVYMTPVSYDO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114498-55-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)