주요 문서
AMBH2D6F711B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O2/c8-6-4(9)1-3(7(11)12)2-5(6)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/651027-00-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)