주요 문서
AMBH2D6F70A1
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.03
MDL number:
Iupac Name
1-(3-bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c1-4(12)5-2-3-6(10)7(9)8(5)11/h2-3H,1H3
InChI key
NOQZJPYTXYUMAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1210824-63-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)