주요 문서
AMBH2D6F7098
Ambeed, Inc.
9,9-Diphenyl-9H-fluoren-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.43
MDL number:
Iupac Name
9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine
Inchi Code
1S/C25H19N/c26-20-15-16-22-21-13-7-8-14-23(21)25(24(22)17-20,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H,26H2
InChI key
MQRGCMXCVJPWHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1268519-74-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)