주요 문서
AMBH2D6F7097
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1H-indazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.14
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-1H-indazol-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-6(9)5-3-10-11-7(5)2-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI key
RACABEBHSYBESA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-16-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)