주요 문서
AMBH2D6F6FD0
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.06
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HYFXBJKOXIFDNQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-30-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)