주요 문서
AMBH2D6F6FC4
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)oxetan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
Iupac Name
3-(aminomethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c5-1-4(6)2-7-3-4/h6H,1-3,5H2
InChI key
VJXPRLZGWQAQEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1305208-47-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)