주요 문서
AMBH2D6F6FC3
Ambeed, Inc.
4-(Azetidin-3-yl)morpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.66
MDL number:
Iupac Name
4-(3-azetidinyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-3-10-4-2-9(1)7-5-8-6-7;/h7-8H,1-6H2;1H
InChI key
AEGZLYNAJWQQTO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223381-71-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)