주요 문서
AMBH2D6F6F50
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-2-3-9(10)7(6-8)4-5-11/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI key
VSSZEBGUCILFSV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27387-23-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)