주요 문서
AMBH2D6F6F4D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.24
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4S/c1-15-10(12)9-5-6-4-7(11(13)14)2-3-8(6)16-9/h2-5H,1H3
InChI key
OSVZEJHBIFIMJF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20699-86-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)