주요 문서
AMBH2D6F6F47
Ambeed, Inc.
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.11
MDL number:
Iupac Name
2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-2-1-3-5(6(4)12)11(13)14/h1-3,12H
InChI key
FMPKXGYPBUWNNG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548-62-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)